A5595
N-Acetyl-Asp-Gln-Met-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥90% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Ac-DQMD-AFC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO/DMF: 20 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C30H35F3N6O12S/c1-13(40)35-19(11-23(42)43)29(50)37-17(5-6-22(34)41)26(47)38-18(7-8-52-2)27(48)39-20(12-24(44)45)28(49)36-14-3-4-15-16(30(31,32)33)10-25(46)51-21(15)9-14/h3-4,9-10,17-20H,5-8,11-12H2,1-2H3,(H2,34,41)(H,35,40)(H,36,49)(H,37,50)(H,38,47)(H,39,48)(H,42,43)(H,44,45)/t17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
RUWANZFFBSYLMO-MUGJNUQGSA-N
Informações sobre genes
human ... CASP3(836) , CASP6(839)
Amino Acid Sequence
Aplicação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3