A2582
Anti-Thioredoxin–Agarose antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS suspension
Sinônimo(s):
Anti-Thioredoxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
PBS suspension
peso molecular
antigen 11.7 kDa
reatividade de espécies
E. coli
classe(s) química(is) do analito
proteins (thioredoxin)
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo