A231
Arachidonyl trifluoromethyl ketone
oil, ≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
1,1,1-Trifluoromethyl-6,9,12,15-heieicosatetraen-2-one, AACOCF3, Arach-CF3
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
oil
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
under inert gas
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(25)21(22,23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
PLWROONZUDKYKG-DOFZRALJSA-N
Informações sobre genes
human ... PLA2G1B(5319)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?