A138
Aminobenztropine
solid
Sinônimo(s):
3-(2′-Aminobenzhydryloxy)tropane, ABT
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
0.1 M HCl: soluble
0.1 M NaOH: insoluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
CN1C2CCC1CC(C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4N
InChI
1S/C21H26N2O/c1-23-16-11-12-17(23)14-18(13-16)24-21(15-7-3-2-4-8-15)19-9-5-6-10-20(19)22/h2-10,16-18,21H,11-14,22H2,1H3
chave InChI
KZFDKINRISJFCO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)