A1260
Amantadine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, NMDA receptor antagonist
Sinônimo(s):
1-Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, NSC 83653, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amantadine hydrochloride,
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
ethanol: soluble
originador
Endo
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H][C@@]12C[C@@]3([H])C[C@@]([H])(C1)CC(N)(C2)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
chave InChI
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to determine its effectiveness in reducing surgery-induced cognitive impairment
- to preincubate multipotent stem cells (MSCs), to investigate the cellular internalization pathway
- to determine whether amantadine-attenuated sepsis-induces neuroinflammation and dysfunction of learning and memory
- to preincubate primary cultured rat dental pulp stem cells (rDPSCs)
- to determine the pathway of internalization
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox