A0451
Aloin
from Curacao aloe, ~50%
Sinônimo(s):
1,8-Dihydroxy-10-(β-D-glucopyranosyl)-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, 10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, Aloin A, Barbaloin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Curacao aloe
Nível de qualidade
forma
powder
concentração
~50%
cor
yellow to brown
pf
418.39 °C ((785.10 °F ))
solubilidade
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
chave InChI
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1