A0224
Anti-l/s-Afadin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-AF6, Anti-MLL-AF6, Anti-MLLT4, Anti-l-afadin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen ~200 kDa (and 190 kDa)
reatividade de espécies
rat, human, canine, mouse
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000 using mouse liver sections.
indirect immunofluorescence: 1:250 using cultured dog (MDCK) cells and of cultured human HepG2 cells
indirect immunofluorescence: 1:500 using frozen sections of mouse liver
microarray: suitable
western blot: 1:1000 using extract of rat brain.
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MLLT4(4301)
mouse ... Mllt4(17356)
rat ... Mllt4(26955)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)