A0349
Anti-l-Afadin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~200 kDa
reatividade de espécies
canine, mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000 using mouse liver sections.
indirect immunofluorescence: 1:500 using MDCK cells and cultured human HepG2 cells.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using extract of rat brain
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MLLT4(4301)
mouse ... Mllt4(17356)
rat ... Mllt4(26955)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunofluorescence experiments
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?