Documentos Principais
96864
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 2/Kit No 75403
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
pH
7.2±0.2 ( in neat)
densidade
1.13 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)