Documentos Principais
94717
Sigma-Aldrich
HEPES Sodium salt pH 7.5; 0.05M solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 17/Kit-No 96827
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Formulário
solution
Nível de qualidade
pH
7.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.00 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)