Documentos Principais
913
Sigma-Aldrich
Trizmal buffer
pH 6.3(concentrate), 1 M
Sinônimo(s):
Trizma® maleate buffer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
1 M
pH
6.3(concentrate)
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)