forma
solution
Nível de qualidade
concentração
30 mM
pH
~3.0
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2