Documentos Principais
83834
Sigma-Aldrich
Ribonuclease A
4×cryst., ~70 U/mg (acc. to Kunitz)
Sinônimo(s):
RNase A, Ribonuclease pancreática, Ribonucleato de 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulário
powder
Nível de qualidade
qualidade
4×cryst.
atividade específica
~70 U/mg (acc. to Kunitz)
peso molecular
~13,700
Mr ~13700
Impurezas
proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A RNAse A, Ribonuclease A, é uma endorribonuclease que cliva as ligações fosfodiéster do RNA de fita simples após nucleotídeos pirimidina. Ela ataca na extremidade fosfato 3′ (por exemplo, pG-pG-pC-pA-pG será clivado para produzir pG-pG-pCp e A-pG). A maior atividade é exibida com um RNA de fita simples. A RNase A é um polipeptídeo de cadeia simples com 4 pontes bissulfeto. Ao contrário da RNase B, ela não é uma glicoproteína. As ribonucleases não hidrolisam DNA porque o DNA não tem os grupos 2′-OH, que são essenciais para a formação de intermediários cíclicos. A RNase A também pode hidrolisar RNA de amostras de proteína. A RNase A pode ser inibida por alquilação de His12 e His119 e ativada por sais de potássio e sódio. A RNase é inibida na presença de íons de metais pesados. A RNase também é inibida competitivamente por DNA.
Aplicação
  • A RNase A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e DNA genômico e amostras de proteína.
  • A RNase A também é usada para análise de sequência de RNA e ensaios de proteção.
  • A RNase A foi usada como ferramenta para desenvolvimento de fármacos auxiliado por computador.
  • A RNase A dá suporte à análise de sequências de RNA.
  • A RNase A hidrolisa o RNA contido em amostras de proteínas.
  • A purificação do DNA é apoiada pela RNase A.
Características e benefícios
Nossa ribonuclease A altamente estável, a RNase A, é adequada para remoção de RNA, sequenciamento de RNA e purificação de DNA.
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes the RNA at a rate constant k = 1 at 25°C and pH 5.0 (Kunitz-units); M. Kunitz, J. Biol. Chem. 164, 563 (1946)
Nota de análise
Proteína determinada por E.
Outras notas
Sales restrictions may apply
The enzyme only hydrolyzes phosphodiester linkages which originate from pyrimidine-3′-phosphates, as well as a large number of 2′,3′-cyclo compounds of cytidine and uridine derivatives; The return of pancreatic ribonucleases
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[On the mechanism of the ribonuclease reaction. 1. The function of the pyrimidine base in the reaction].
H G Gassen et al.
European journal of biochemistry, 1(1), 36-45 (1967-03-01)
S A Benner et al.
Trends in biochemical sciences, 14(10), 396-397 (1989-10-01)
A decade after losing favor as an 'uninteresting' digestive enzyme, pancreatic ribonuclease has been found to be homologous to a series of extracellular proteins that may influence tumor cell growth, neurological development and biological differentiation. One surprising outcome of these
Isabel Rodríguez-Gómez et al.
The Journal of endocrinology, 216(1), 43-51 (2012-10-11)
The purpose was to analyse the cardiac and renal capillary density and glomerular morphology resulting from a chronic excess or deficiency of thyroid hormones (THs) in rats. We performed histopathological, morphometrical and immunohistochemical analyses in hypothyroid and hyperthyroid rats to
Yong Zhai et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 14(2), 386-393 (2013-01-03)
FT-IR spectroscopic and thermodynamic measurements were designed to explore the effect of a macromolecular crowder, dextran, on the temperature and pressure-dependent phase diagram of the protein Ribonuclease A (RNase A), and we compare the experimental data with approximate theoretical predictions
Nethaji Thiyagarajan et al.
Nature communications, 3, 1121-1121 (2012-10-11)
Mutations in angiogenin (ANG), a member of the ribonuclease A superfamily, are associated with amyotrophic lateral sclerosis (ALS; sporadic and familial) and Parkinson's disease. We have previously shown that ANG is expressed in neurons during neuro-ectodermal differentiation, and that it