Documentos Principais
79454
Sigma-Aldrich
Ampliflu Red Western Blot Kit
for fluorescent detection
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
uso
sufficient for 50 applications
fluorescência
λex 571 nm; λem 585 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
<p>find more information here</p>
Aplicação
The Ampliflu Red Western Blot Kit provides an alternative to the classical chemiluminescence detection. When working with Ampliflu Red, standard protocols for the immunoblotting-procedure can be used until the detection step. No extra time for signal accumulation is necessary as it is for chemiluminescent signals. The use of Ampliflu Red is suitable for protein quantities between 1 ng and 1 μg per band of protein.
Princípio
The kit contains the peroxidase substrate Ampliflu Red that is enzymatically converted to the highly fluorescent compound, resorufin. Fluorescent imaging is then performed on the immunoblot.
Nota de análise
Sensitivity: Limit of detection is 1 ng/band, but may vary depending on the antibodies used.
Informações legais
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 3 mL
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 90101Ampliflu Red, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 5 vial(s)SDS
  • 79382Phosphate buffered saline, tablet 5 tabletsSDS
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)