Documentos Principais
76559
Sigma-Aldrich
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥97.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester monoammonium salt, 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) ammonium salt, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol ammonium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, β-oleoyl-γ-palmitoyl ammonium salt, PG(16:0/18:1(9Z)), POPG-NH4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H80NO10P
Número CAS:
Peso molecular:
766.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (TLC)
Formulário
solid
solubilidade
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C40H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);1H3/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
chave InChI
WFYVYFVKHCDATR-XQYKCTAGSA-N
Aplicação
POPG is widely used in studies as an ingredient in negatively charged synthetic lipid monolayers and bilayers.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)