Documentos Principais
69234
Sigma-Aldrich
Mant-GTP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H23N6O15P3 · xC6H15N
Número CAS:
Peso molecular:
656.33 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
liquid
pH
7.0-8.0
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)