Documentos Principais
63124
Sigma-Aldrich
ε-Carotene
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(6R,6′R)-ε,ε-Carotene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H56
Número CAS:
Peso molecular:
536.87
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Absorção UV
λ: 440 nm±5 nm Amax
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-28,37-38H,15-16,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-,38-/m0/s1
chave InChI
QABFXOMOOYWZLZ-GDBZIMIPSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Oxidative Damage to Plants: Antioxidant Networks and Signaling (2014)