59815
1-(4-Isothiocyanatobenzyl)ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
~90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Isothiocyanatobenzyl-EDTA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~90% (HPLC)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CC(Cc1ccc(cc1)N=C=S)N(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H21N3O8S/c22-15(23)7-20(8-16(24)25)6-14(21(9-17(26)27)10-18(28)29)5-12-1-3-13(4-2-12)19-11-30/h1-4,14H,5-10H2,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29)
chave InChI
VHMWJVAFPCGUTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3