Documentos Principais
51942C
SAFC
Hink′s TNM-FH Insect Medium
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
TNM-FH insect medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
componentes
L-glutamine: 4.1 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Hink′s TNM-FH medium was developed in 1970 for the culture of cabbagelooper, Tricoplusi in cell. Hink′s TNM-FH medium is a modified Grace′s formulation containing lactalbumin hydrolysate (LAH) and ultrafiltered yeastolate
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Established insect cell line from the cabbage looper, Trichoplusia ni.
W F Hink
Nature, 226(5244), 466-467 (1970-05-02)
Effects of media constituents on growth of insect cells in stationary and suspension cultures.
Hink, W.F., et al.
In Vitro, 9, 371-371 (1974)