50200
Gly-Gly
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioXtra
Sinônimo(s):
Diglycine, Glycyl-glycine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Gly-Gly, BioXtra, ≥99.0% (NT)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤1% loss on drying, 110 °C
cor
white
faixa de pH útil
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
pf
220-240 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3