456R-3
IDH1 R132H (MRQ-67) Rabbit Monoclonal Antibody
Sinônimo(s):
Isocitrate dehydrogenase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MRQ-67, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (456R-34)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (456R-34-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (456R-35)
vial of 1.0 mL concentrate (456R-36)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (456R-36-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (456R-37)
vial of 1.0 mL pre-dilute, Research Use Only (456R-37-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (456R-38)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready-to-use, Research Use Only (456R-38-RUO)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Isotipo
IgG
controle
acute myeloid leukemia, astrocytoma, glioblastoma, oligodendroglioma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Informações sobre genes
human ... IDH1(3417)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)