43817
DL-Ditiotreitol
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Sinônimo(s):
treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanodiol, DTT, Reagente de Cleland
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (RT)
Formulário
solid
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pf
41-44 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.400
λ: 280 nm Amax: 0.100
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?