402M-1
Cathepsin K (3F9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F9, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (402M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (402M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (402M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (402M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (402M-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CTSK(1513)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2