Documentos Principais
390A
Sigma-Aldrich
Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Kit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.47
descrição
Hanker-Yates substrate kit
uso
sufficient for 10-120 manual assays
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
The Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) kit is intended for use as a general laboratory histochemical stain for the demonstration of leukocyte peroxidase. This manual, qualitative procedure identifies leukocyte peroxidase in blood or bone marrow films of human specimens.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Acid Hematoxylin Solution (2852) 100 mL
  • Peroxidase Indicator Reagent (3901) 10 vial(s)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 903CTRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate, pH 6.3(concentrate), 0.2 M 50 mLSDS
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rui Zhang et al.
Cell death & disease, 11(4), 277-277 (2020-04-26)
DNA damage regulated autophagy modulator 1 (DRAM1) is a stress-inducible regulator of autophagy and cell death. DRAM1 has been implicated in cancer, myocardial infarction, and infectious diseases, but the molecular and cellular functions of this transmembrane protein remain poorly understood.