Documentos Principais
37161
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexadecyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
PE(O-16:0/O-16:0), 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dihexadecyl, L-β,γ-Dihexadecyl-α-cephalin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H78NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
663.99
Beilstein:
2029302
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
powder
grupo funcional
amine
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
chave InChI
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)