356R-1
Cytokeratin 5 & 6 (EP24 & EP67) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Sinônimo(s):
CK 5/6, cytokeratin 5/6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP24 & EP67, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (356R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (356R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (356R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (356R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (356R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (356R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (356R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (356R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (356R-18-RUO)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
controle
mesothelioma, prostate, squamous cell carcinoma ((lung))
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Informações sobre genes
human ... KRT5(3852)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Ligação
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)