FCMAB291F
Milli-Mark®Anti-Cytokeratin 5 Antibody, 6-FITC, clone D5/16B4
clone D5/16B4, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
58 kDa cytokeratin, epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex,Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types), keratin, type II cytoskeletal 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D5/16B4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT5(3852)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2