ABS1656
Anti-VPS4B (UT292)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Protein SKD1, Suppressor of K(+) transport growth defect 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VPS4B(9525)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ref.: Scheuring, S et al. (2001). J. Mol. Biol. 312, 469-480.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the VPS4B target band in lysate from untransfected, but not VPS4B shRNA-transfected HeLa cells (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS4B in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1