338R-2
TdT (EP266) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Sinônimo(s):
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP266, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (338R-24)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (338R-24-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (338R-25)
vial of 1.0 mL concentrate (338R-26)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (338R-26-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (338R-27-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (338R-27)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (338R-28)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (338R-28-RUO)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200 (concentrated)
Isotipo
IgG
controle
thymus
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Informações sobre genes
human ... DNTT(1791)
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2