2858
Ethanol solution
80% v/v, suitable for fixing solution (blood films)
Sinônimo(s):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ethanol Fixative 80% v/v, suitable for fixing solution (blood films)
Formulário
liquid
solution
Nível de qualidade
adequação
suitable for fixing solution (blood films)
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
67.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.