27920
Fosfato de creatina sódico dibásico
≥98.0% (NT), powder
Sinônimo(s):
Fosfato de creatina
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fosfato de creatina sódico dibásico, ≥98.0% (NT)
Ensaio
≥98.0% (NT)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.6% free creatine
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
chave InChI
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- for Golgi disassembly and reassembly assay
- to regenerate ATP for fluorescence imaging
- for the preparation of protein synthesis master mix
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?