275R-3
Ki-67 (MRQ-64) Rabbit Monoclonal Antibody
clone MRQ-64, unconjugated, Cell Marque™
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MRQ-64, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (275R-34)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (275R-34-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (275R-35)
vial of 1.0 mL concentrate (275R-36)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (275R-36-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (275R-37-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (275R-37)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use (275R-30)
vial of 25.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (275R-30-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (275R-38)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (275R-38-RUO)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Isotipo
IgG
controle
Burkitt lymphoma, breast (ductl carcinoma in situ), tonsil
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Informações sobre genes
human ... MKI67(4288)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Ligação
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2