26004K
MAPTrix™ Adhesive
High Molecular Weight, Tyrosinase-Pretreated, lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~37 kDa
embalagem
pkg of 100 mg
pkg of 5 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
PBS: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.