223A-1
A-1-Antitrypsin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (223A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (223A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (223A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (223A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (223A-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:2000
controle
tonsil
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Categorias relacionadas
Descrição geral
The immunohistochemical staining of Alpha-1-Antitrypsin is considered to be very useful in the study of inherited AAT deficiency, benign and malignant hepatic tumors, and yolk sac carcinomas. Positive staining for A-1-Antitrypsin may also be used in the detection of benign and malignant lesions of a histiocytic nature. The sensitivity and specificity of the results have made this antibody a useful tool in the screening of patients with cryptogenic cirrhosis or other forms of liver disease with portal fibrosis of uncertain etiology.
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)