202-05N
Human Umbilical Artery Endothelial Cells: HUAEC, neonatal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human umbilicus (normal arteries)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Endothelial
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Human Umbilical Artery Endothelial Cells (HUAEC) establish a solid platform for drug discovery, and studies related to tissue regeneration and atherosclerosis. Endothelial cells play critical roles in vascular homeostasis and vessel wall tone. In addition, they participate in platelet aggregation and coagulation. HUAEC also influence lymphocyte activation and chmoattractant activity.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Nota de preparo
- 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 15 doublings
Rotina de subcultura
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)