161042K
Fibronectin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-F-PHSRN, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MAPTRIX-F-PHSRN, Fibronectin Mimetic, aqueous solution
fonte biológica
synthetic
esterilidade
Filtered sterilized solution
Formulário
aqueous solution
peso molecular
~23.2 kDa
embalagem
pkg of 2.5 mg
concentração
0.5 mg/mL protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Especificidade de ligação
Receptor: α5β1
Domain: FNIII-9
Binding Motif: PHSRN
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.