Documentos Principais
137258
SAFC
MOPS
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14NNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.5-7.9
faixa de pH útil
6.5-7.9
6.5
pKa (25 °C)
7.2
adequação
suitable for manufacturing use
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
MOPS Sodium is a biological buffer also referred to as a “Propane Sultone” buffer. The pKa of MOPS Sodium is 7.01 which make it an ideal candidate for medias and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MOPS Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high solution clarity.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)