Documentos Principais
12731C
Sigma-Aldrich
Porcine Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
pig sera, pig serum, porcine sera
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
fonte biológica
Porcine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
composição
hemoglobin, ≤50 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤50 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Porcine Serum has been used as a negative control to block fluorescein isothiocyanate (FITC) labeled hepatitis C virus (HCV) virus-like particles (VLP) in flow cytometry assay.
Nota de preparo
Collected from adult animals.
Nota de análise
Endotoxin tested
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
H1270
Soro de cavalo
Niacinamide meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
N5535
Niacinamide
Soro de cavalo Donor Herd, USA origin, Heat inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H1138
Soro de cavalo
Água OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Água
Soro liquid
Sigma-Aldrich
H0146
Soro
Soro humano from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sigma-Aldrich
H4522
Soro humano
Artigos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.