116F-500
Fibroblast Growth Medium without FBS (500 ml)
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All-in-one ready-to-use media
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)