04668
O-Phospho-L-homoserine lithium salt
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
O-Phosphono-L-homoserine lithium salt, L-2-Amino-4-hydroxybutyric acid 4-phosphate lithium salt, L-Homoserine O-phosphate lithium salt, H-Hse(PO3H2)-OH
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C4H10NO6P/c5-3(4(6)7)1-2-11-12(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
FXDNYOANAXWZHG-VKHMYHEASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3