Documentos Principais
04076
Sigma-Aldrich
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,6-TNS-Cl, 6-(4-Methylanilino)naphthalene-2-sulfonylchloride, 6-[(4-methylphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonylchloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
331.82
Beilstein:
6521872
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
solubilidade
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
fluorescência
λex 381 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C17H14ClNO2S/c1-12-2-6-15(7-3-12)19-16-8-4-14-11-17(22(18,20)21)9-5-13(14)10-16/h2-11,19H,1H3
chave InChI
NONZPGMJWHNDKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride is a fluorescent, hydrophobic probe utilized for labeling peptides to monitor conformational changes of a molecular assembly by measuring alterations in fluorescence intensity .
Nota de análise
Emmax: none
do not dissolve in DMSO
Outras notas
Probe for determining the polarity in biological matrices
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J.R. Lakowicz
Principles of Fluorescence Spectroscopy (1983)