A2140
Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
ReagentPlus®, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, Ammonium alum
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
powder or crystals
pH
2.6 (25 °C, 100 g/L)
pf
93.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?