71948
Sodium selenate
purum p.a., ≥98.0% (T)
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
powder or crystals
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4Se/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)