695068
Hydrofluoric acid
ACS reagent, 48%
Sinônimo(s):
HF
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
1.27 (vs air)
pressão de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
48%
Formulário
liquid
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤5 ppm
traços de cátion
As: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
chave InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Cyanohydrin alkyl ethers via chiral Bronsted acid-mediated hydrocyanation of vinyl ethers with silyl cyanides.
- N, N-Dimethylaniline hydrochloride salts via Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination of aryl triflates with dimethylamines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.