Documentos Principais
60356
Sigma-Aldrich
Fosfato de potássio
puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Fosfato dipotássico, Hidrogenofosfato dipotássico, Sec.-fosfato de potássio
About This Item
Fórmula linear:
K2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
174.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38070212
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.24
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
perda
≤1.0% loss on drying, 105 °C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
O fosfato de potássio dibásico é um tampão biológico útil, com um pH na faixa de 8,5-9,6. O fosfato de potássio está presente em várias formas: monobásico (KH2PO4), dibásico (KH2PO4) e tribásico (K3PO4). Os tampões de fosfato de potássio são amplamente utilizados em diálise de equilíbrio, cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) e estudos de afinidade de eletroforese capilar.
Aplicação
  • Nanoemulsões estabilizadas de beta-lactoglobulina – Formulação e fatores de processo que afetam o tamanho das gotas e a estabilidade da nanoemulsão.: Este estudo investiga o impacto da formulação e dos parâmetros do processo na estabilidade e no tamanho das nanoemulsões estabilizadas de beta-lactoglobulina, potencialmente envolvendo fosfato de potássio dibásico no processo de formulação (Ali et al., 2016).
  • Correlação das características da formulação do comprimido do módulo de extrusão de gel (GEM) e da taxa de dissolução do medicamento.: Examina como as caraterísticas da extrusão de gel nas formulações de comprimidos influenciam as taxas de dissolução do medicamento, relevantes para químicos que procuram o comportamento de dissolução e possivelmente envolvendo fosfato de potássio dibásico (Juang e Storey, 2003).
  • Determinação cromatográfica líquida de alto desempenho de fenilureias por detecção de fluorescência induzida fotoquimicamente.: Discute um método de detecção de fenilureias por cromatografia líquida de alto desempenho, que pode envolver fosfato de potássio dibásico como componente da fase móvel ou preparação de amostras (Munoz de la Pena et al., 2002).
  • Análise do ensaio e da pureza do diatrizoato de sódio em medicamento por LC.: Esta pesquisa detalha um método de ensaio e análise da pureza do diatrizoato sódico, em que o fosfato de potássio dibásico poderia fazer parte do sistema cromatográfico (Chellquist et al., 1997).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Tessy Theres Baby et al.
Talanta, 80(5), 2016-2022 (2010-02-16)
A new type of amperometric glucose biosensor based on silicon dioxide coated magnetic nanoparticle decorated multiwalled carbon nanotubes (Fe(3)O(4)@SiO(2)/MWNTs) on a glassy carbon electrode (GCE) has been developed. MWNTs have been synthesized by catalytic chemical vapour decomposition (CCVD) of acetylene
H Einarsson et al.
Applied and environmental microbiology, 61(2), 669-676 (1995-02-01)
In brined shrimp (ca. 3% NaCl), the effects of three different lactic acid bacteria bacteriocins (crude [6.54 x 10(sup10) U of bacteriocin activity {BU}/g] and purified [8.13 x 10(sup23) BU/g] nisin Z, carnocin UI49 [2.32 x 10(sup4) BU/g], and crude
John E Schiel et al.
Talanta, 65(2), 495-500 (2008-10-31)
Potassium phosphate buffer is often used in methods such as equilibrium dialysis, high performance liquid chromatography (HPLC), and affinity capillary electrophoresis (ACE) for characterizing the binding of drugs and hormones with proteins or other ligands within the body. In these
Audrey Beaussart et al.
ACS nano, 8(10), 10723-10733 (2014-10-07)
A variety of bacterial pathogens use nanoscale protein fibers called type IV pili to mediate cell adhesion, a primary step leading to infection. Currently, how these nanofibers respond to mechanical stimuli and how this response is used to control adhesion
Dongwon Baek et al.
Plant physiology, 161(1), 362-373 (2012-11-17)
Although a role for microRNA399 (miR399) in plant responses to phosphate (Pi) starvation has been indicated, the regulatory mechanism underlying miR399 gene expression is not clear. Here, we report that AtMYB2 functions as a direct transcriptional activator for miR399 in