Documentos Principais
PX1570
Supelco
Fosfato de potássio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Fosfato dipotássico, Hidrogenofosfato dipotássico, Sec.-fosfato de potássio
About This Item
Fórmula linear:
K2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
174.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-834-5
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
granular
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤1.0% loss on drying, 105°C
cor
white
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
1600 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (acidimetric)98.0% minChloride (Cl)0.003% maxColorWhiteFormGranular powderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)1.0% maxNitrogen compounds (as N)0.001% maxSodium (Na)0.05% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C8.5-9.6
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1