537772
2-Pentanona
ultrapure grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Metilpropilcetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
ultrapure grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
941 °F
Lim. expl.
8.2 %
Impurezas
≤0.1000% (water)
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
pb
101-105 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup