Documentos Principais
537497
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
99%
Sinônimo(s):
2EH Acetate
About This Item
Fórmula linear:
H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio:
99%
p.e.:
199 °C (lit.)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Lim. expl.
0.34-6.3 %
Impurezas
≤0.0500% (water)
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
pf
−92 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 0.0039 g/L
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 312-312 (2015)
Gooch JW.
Encyclopedic Dictionary of Polymers, 281-281 (2010)
Reactive chromatography for the synthesis of 2-ethylhexyl acetate.
Gyani VC and Mahajani S.
Separation Science and Technology, 43(9-10), 2245-2268 (2008)
Preconcentration by dithiocarbamate extraction for determination of trace elements in natural waters by inductively-coupled plasma atomic emission spectrometry.
Sugiyama M, et al.
Analytica Chimica Acta, 181, 159-168 (1986)
Thermal Conductivity of Liquid 2-Methoxyethyl Acetate, 2-Ethylhexyl Acetate, and Diethyl Succinate.
Li X, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(10), 2863-2868 (2012)