Documentos Principais
47670
Sigma-Aldrich
Formamida
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC/T)
Sinônimo(s):
Amida C1, Amida fórmica
About This Item
Fórmula linear:
HCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
densidade de vapor
1.55 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC/T)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
932 °F
Lim. expl.
2.7-19 %
técnica(s)
PCR: suitable
Impurezas
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
temperatura de transição
transition temp 2.0-3.0 °C
densidade
1.132 g/mL at 20 °C
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
adequação
in accordance for miscibility
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Formamide is a colorless organic solvent. It has been reported to increase the precision of PCR (Polymerase Chain Reaction) studies. Microwave spectral study of its isotopic forms suggests that the molecule of formamide is nonplanar in which the H2N-C group exhibits a shallow pyramid like structure.
Aplicação
A formamida desestabiliza as duplas de ácidos nucleicos e pode ser usada, tipicamente, em uma concentração de 50% em protocolos de hibridização que requerem temperatura de hibridização mais baixas.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
G Sarkar et al.
Nucleic acids research, 18(24), 7465-7465 (1990-12-25)
Protocolos
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43