433241
Peracetic acid solution
36-40 wt. % in acetic acid
Sinônimo(s):
Peroxyacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in EU
concentração
36-40% (by Na2S2O3, redox titration)
36-40 wt. % in acetic acid
densidade
1.13 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
chave InChI
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup